Vissza
Vials, open-top screw cap, 2 mL large opening with closures, unassembled convenience packs
Products
Termékkategória
vials (1)
Márka
Supelco (1)
ID (mm)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
29118-U
Vials, open-top screw cap, 2 mL large opening with closures, unassembled convenience packs,
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, black polypropylene cap, PTFE/silicone septa, pkg of × 100 ea