Fontos dokumentumok
28404-U
Supelco
Empty Dioxin Column
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
About This Item
UNSPSC kód:
13111000
NACRES:
NB.21
Anyagok
glass hardware
kiszerelés
pk of 5
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
belső átmérő × H
15 mm × 30 cm
külső átmérő × H
6.35 mm × 35 cm
menet belső átmérő
24 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 6.35 mm unions
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)