Merck
28398-U
Supelco
6.35 mm/10 mm Reducing Union
PTFE, pk of 3
About This Item
UNSPSC kód:
41112500
NACRES:
SB.54
material
PTFE
Minőségi szint
leírás
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
kiszerelés
pk of 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)