28399-U
Dual-Layer Carbon Reversible Tube (Micro-Column)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm
Szinonimák:
Carbon Reversible SPE cartridge tube
About This Item
Javasolt termékek
material
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
összetétel
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
kiszerelés
pk of 10
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső átmérő
6.35-10 mm
külső felület
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Általános leírás
It is used in the Dioxin preparation system for the isolation and separation of polychlorinated biphenyls (PCBs), dioxins, and furan groups based on the different affinities of these compounds for the two carbon layers.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.