Fontos dokumentumok
27470-U
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Szinonimák:
PK100 7ML AMBER S/T VIAL, SOLID CAP W/ALUMINUM LINER
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic solid cap
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
17 mm × 60 mm
térfogat
7 mL
szerelvény
thread for 15-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)