Fontos dokumentumok
24756
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121821
material
PTFE/red rubber
polypropylene seal
Jellemzők
closure type snap ring seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Átmérő
11 mm
kompatibilitás
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)