Fontos dokumentumok
27359
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121821
material
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
8 mm
Átmérő
8 mm
nyílás mérete
3.2 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)