Fontos dokumentumok
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
Szinonimák:
Synthware P291200
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech P291200
átmérő × Ma
150 mm × 75 mm
térfogat
900 mL
Általános leírás
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
Alkalmazás
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Tulajdonságok és előnyök
Organic Chemistry
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)