27293
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 6 mL, O.D. × H 22 mm × 38 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
beveled finish clear glass vial
Jellemzők
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma
22 mm × 38 mm
térfogat
6 mL
szerelvény
thread for 20 mm
Related Categories
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)