Merck
A4018
Agarose, low gelling temperature
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl agarose
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105317
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
algae (marine)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
EEO (elektroendozmózis)
≤0.10
átmeneti hőmérséklet
congealing temperature 26-30 °C
gél szilárdság
≥200 g/cm2 (1% gel)
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties. Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically. Low melting or low gelling temperature agarose is produced by hydroxyethylation of agarose. It is usually used for the isolation of separated DNA fragments. DNA fragments of the equal size will take longer time to move through a low melting agarose gel compared to a standard agarose gel.
Alkalmazás
Gels exhibit excellent clarity and are particularly useful for the preparation of media containing heat-labile materials. Recommended for preparation of agarose beads.
Agarose, low gelling temperature has been used:
  • to immobilize zebra fish embryos during in vivo imaging experiments
  • as a constituent of defined medium to culture bovine nucleus pulposus (NP) cells
  • as a hydrogel, a scaffolding material for dental pulp regeneration
  • in the form of pellets to determine the surface pH and conductivity of an acrylic emulsion film
Analízis megjegyzés
A low gelling temperature derivative with unique gelling properties.
The following is a list of properties associated with our agaroses:
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiaoquan Yang et al.
Optics express, 25(7), 7349-7357 (2017-04-07)
An optical-resolution photoacoustic microscope (OR-PAM) with capability of fast axial-scanning was developed by using a tunable acoustic gradient (TAG) lens. The TAG lens was designed to continuously changing the focal plane of OR-PAM by modulating its refractive power with fast-changing
Testing the Waters: New Technical Applications for the Cleaning of Acrylic Paint Films and Paper Supports
The Book and Paper Group Annual, 32, 43-51 (2013)
Viscoelastic properties of dental pulp tissue and ramifications on biomaterial development for pulp regeneration
Erisken C, et al.
Journal of Endodontics, 41(10), 1711-1717 (2015)
In vivo imaging of zebrafish retina
Williams PR, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2013(1) (2013)
Nucleus pulposus cells synthesize a functional extracellular matrix and respond to inflammatory cytokine challenge following long term agarose culture
Smith LJ
European Cells & Materials, 22, 291-291 (2011)