Fontos dokumentumok
33279-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 13mm seals, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
kiszerelés
pkg of 1 ea
kompatibilitás
for use with 13mm seals
Általános leírás
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)