Fontos dokumentumok
24910-U
Supelco
Purge/Trap A
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Szinonimák:
PURGE TRAP A, Tekmar® 3000
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NB.21
alkalmazás(ok)
environmental
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Jogi információk
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)