Fontos dokumentumok
24751
Supelco
Snap Ring vial, 2 mL, 12 x 32 mm, large opening (6.0 mm)
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 2000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
kiszerelés
pkg of 2000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 11 mm
Általános leírás
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal. While aluminum seals can be used, a polyethylene Snap Ring cap eliminates the need for crimping which saves time in the lab. When using volatile liquids, we suggest the use of polypropylene GC Snap Top caps to provide an airtight seal.
Egyéb megjegyzések
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)