Fontos dokumentumok
22749
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, top stem, Tekmar® 14-4007-024
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
material
glass
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 603
gyártó/kereskedő neve
Tekmar® 14-4007-024
méret
25 mL
alkalmazás(ok)
industrial hygiene
Tulajdonságok és előnyök
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Jogi információk
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)