Merck
22489
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
kiszerelés
pkg of 10 ea
belső átmérő
0.8 mm
kompatibilitás
0.53 mm Column I.D.
Általános leírás
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)