Merck
20628
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
kiszerelés
pkg of 10 ea
belső átmérő
0.8 mm
kompatibilitás
0.53 mm Column I.D.
Általános leírás
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)