Vissza
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
Products
Márka
Supelco (7)
ID (mm)
Termékek szűrése
Showing 1-7 of 7
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
503258
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose,
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Több
Árazás megtekintése
22461
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose,
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Több
Árazás megtekintése
22459
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose,
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Több
Árazás megtekintése
22467
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose,
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea
Több
Árazás megtekintése
22488
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose,
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
Több
Árazás megtekintése
22489
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose,
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Több
Árazás megtekintése
22474
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose,
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea