Fontos dokumentumok
28372-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
parameter
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
250
df
0.25 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.