Merck
22459
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
kiszerelés
pkg of 10 ea
belső átmérő
1.2 mm
kompatibilitás
0.50-0.75 mm Column I.D.
Általános leírás
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)