Fontos dokumentumok
48858-U
Supelco
EPA Pesticide Mix
in methanol: methylene chloride (98:2) (varied), TraceCERT®, analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 608,625,IP-8,TO-4,TO-10
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in methanol: methylene chloride (98:2) (varied)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Aldrin 10 μg/mL
    α-BHC
    β-BHC
    Lindane 10 μg/mL
    δ-BHC
    4,4'-DDD 60 μg/mL
    4,4,'-DDE 20 μg/mL
    4,4′-DDT 60 μg/mL
    Dieldrin 20 μg/mL
    α-Endosulfan 20 μg/mL
    β-Endosulfan 20 μg/mL
    Endosulfan sulfate 60 μg/mL
    Endrin 20 μg/mL
    Endrin aldehyde 60 μg/mL
    Heptachlor 10 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 10 μg/mL
    Összes mutatása (16)
Figyelmeztetés
Danger
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Edgar Cruz-Acevedo et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(7), 475-475 (2020-07-03)
The Western Sandpiper, Calidris mauri, is one of the most abundant migratory shorebirds in the Western Hemisphere. Both Bahia Santa Maria (SM) and Ensenada Pabellones (EP) in Sinaloa, Mexico, are critical wintering sites for this species. We described the presence
Pilar Gómez-Ramírez et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 104(5), 559-567 (2020-03-19)
Nineteen loggerhead sea turtles (Caretta caretta) stranded along the southwestern Mediterranean coastline (Andalusia) were used in this study. A total of 68 samples of fat (n = 18), liver (n = 15), kidney (n = 13), pectoral muscle (n = 19), and brain (n = 3) were analysed for total