Merck
503096
Supelco
Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
Szinonimák:
SUPELPURE-O, 750CC, 1/2IN FITTINGS
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
térfogat
750 cc
szerelvény
1/2 in. fitting
Általános leírás
The oxygen-removing catalysts can reduce oxygen to less than 2 ppb when the level in the incoming gas does not exceed 10 ppm. Because the catalyst is coated on a Molecular Sieve, this trap also can remove water vapor.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
  • S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Jogi információk
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)