Fontos dokumentumok
20075-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
StableFlex fiber, assorted colors hub, O.D. x ID x L 1 cm
Szinonimák:
VOST 200 Tube
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
VOST Stack Sampling Tube, Tenax TA:Petroleum Charcoal, 2:1
Ügynökség
EPA 30
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Supelco VOST 200 (made to order)
kiszerelés
bed B of Petroleum charcoal
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
Mátrix
Tenax TA (bed A)
átmérő
35-60 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
környezetbarátabb alternatív kategória
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Lungs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)