28523-U
ATIS Extraction Glassware with Micro Connector
Javasolt termékek
szerelvény
connector (20/20)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Use the ATIS to thermally extract samples onto an adsorbent tube. The opening in the glassware will accepts solid samples up to 1/2 in. (13mm) in diameter and up to 3" long (76mm) to be inserted into the glassware. The extraction glassware simply slides into the ATIS heating block. Two types of glass joints are available.
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.