Fontos dokumentumok
1667348
USP
Timolol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
timolol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
44-47 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3