Fontos dokumentumok
28718-U
Tenax® TA / Carboxen® 1018 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Szinonimák:
Tenax TA/Carbon Thermal Desorption Tube (stainless)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tenax® TA / Carboxen® 1018, glass TD tube, preconditioned, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., Sealed with (Swagelok® End-Fittings), pkg of 10 ea
Anyagok
glass TD tube
Minőségi szint
Ügynökség
EPA TO-1,IP-1B
Jellemzők
preconditioned
kiszerelés
pkg of 10 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
1/4 in. × 3 1/2 in.
Mátrix
Carboxen® 1018 carbon molecular sieve (CMS)
Tenax TA porous polymer
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
környezetbarátabb alternatív kategória
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)