G005482
LC/MS Analysis of Lactic Acid Enantiomers in Urine on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 33.3 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 4 °C
detector: (-)ESI
injection: 20 μL
sample: Urine extracts in 5% (v/v) acetic acid, 10% (v/v) H2O and 85% (v/v) acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
mobil fázis alkotórész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)