Fontos dokumentumok
13734-U
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer®)
phase 3% SP-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
PerkinElmer
parameter
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
80/120 Carbopack B support
mátrix aktív csoport
3% SP-1500 phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with PerkinElmer
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)