Merck
13273-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Krytox 143AC, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115710
NACRES:
SB.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
copper column
Minőségi szint
leírás
3 in. coil
Paraméterek
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Mátrix
60/80 Carbopack B support
mátrix aktív csoport
5% Krytox 143AC phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Packed column percolates the carrier gas through the porous bed. In a packed column, separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Metal packed columns are more suitable for long and high carrier gas flow rates to tolerate the elevated pressures. Carbopack B, better known as graphitized carbon black has nonporous, nonpolar and homogeneous surface. This adsorbent is suitable as stationary phase in both packed and capillary columns. Carbopack B cartridges are more efficient than C-18 for extracting phenols.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
A Di Corcia et al.
Analytical chemistry, 63(6), 580-585 (1991-03-15)
A general liquid-solid extraction procedure for the isolation of pesticides from groundwater and drinking water for high-performance liquid chromatography (HPLC) is presented. This simple and rapid procedure involved passing a 2-L sample through a 250-mg graphitized carbon black (Carbopack B)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)