Fontos dokumentumok
11815
Coated GC Packing
phase SP®-1000, 1%, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
bottle of 15 g
Minőségi szint
parameter
60-225 °C temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Mátrix
60/80 Carbopack B support
mátrix aktív csoport
SP®-1000 phase, 1%
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for analyte group halogenated organics
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)