Fontos dokumentumok
13052-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak N support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Szinonimák:
GC column, Porapak N
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Agilent
parameter
0-190 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
80/100 Porapak N support
mátrix aktív csoport
none phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)