Fontos dokumentumok
11812-U
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B AW support, bottle of 15 g
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
bottle of 15 g
Minőségi szint
Paraméterek
60-225 °C temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Mátrix
80/120 Carbopack B AW support
mátrix aktív csoport
5% Carbowax 20M phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for analyte group alcoholic beverages
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)