Merck
11993
Supelco
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
About This Item
UNSPSC kód:
23151817
kiszerelés
bottle of 50 g
Minőségi szint
Paraméterek
60-225 °C temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Mátrix
40/60 Chromosorb T support
mátrix aktív csoport
5% Carbowax 20M phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for analyte group general
Általános leírás
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Alkalmazás
general use
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF.
Science, 22-23 (2007)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)