Merck
12212
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 10% Carbowax 20M, matrix 80/100 Chromosorb W AW support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
eCl@ss:
32110502
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
60-225 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Mátrix
80/100 Chromosorb W AW support
mátrix aktív csoport
10% Carbowax 20M phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
Általános leírás
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)