Fontos dokumentumok
11813-U
Coated GC Packing
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
bottle of 15 g
Minőségi szint
parameter
60-230 temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Mátrix
80/120 Carbopack B support
mátrix aktív csoport
3% SP®-1500 phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for analyte group industrial solvents
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)