Merck
21203-U
Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A")
L × O.D. × I.D. 3.3 ft (1.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
SB.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
glass column
Minőségi szint
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
3.3 ft (1.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
oszloptípus
empty
kompatibilitás
for use with Agilent Configuration A
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
GC columns are of two types; packed column and capillary column. Capillary column carries the gas through a central aperture which is unimpeded through the entire length of column. In general, capillary columns are made longer to produce more theoretical plates. This also helps in band dispersion eventually narrowing the peaks and resulting in high resolution.
Silane treated empty glass column. Fittings are not included.
  • X (length of injector arm) = 11.02 in. (280 mm)
  • Y (length of detector arm) = 9.05 in. (230 mm)
  • S (span, injector to detector) = 9.0 in. (229 mm)
This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Alkalmazás
Empty column may be used for packing adsorbents for temperature-programmed desorption (TPD) instrumentation.
Egyéb megjegyzések
This is a TightSpec column, which conforms to within +/- 6 mm of its stated length.
Jogi információk
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
The determination of active filter aid adsorption sites by temperature-programmed desorption.
Zhu. Z. Y.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71, 189-194 (1994)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)