Fontos dokumentumok
13801
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
0-275 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Mátrix
80/100 HayeSep Q support
mátrix aktív csoport
none phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)