Merck
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17NO6 · xLi+
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.25 (free acid basis)
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Teszt
≥90.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
acetone
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)