Merck
07380
Supelco
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride
reference material
Szinonimák:
Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24N2O3S · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
articaine
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)