Fontos dokumentumok
40839
Anti-Rabbit-IgG - Atto 647N antibody produced in goat
1 mg/mL IgG
Szinonimák:
Atto 647N-Anti-Rabbit-IgG antibody produced in goat
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
Atto 647N conjugate
Minőségi szint
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
50% glycerol as stabilizer
faj reaktivitás
rabbit
koncentráció
1 mg/mL IgG
technika/technikák
immunofluorescence: suitable (5μg/ml)
fluoreszcencia
λex 647 nm; λem 665 nm in PBS
alkalmasság
in accordance for fluorescence
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.