ZRB1911
Anti-FABP4 Antibody, clone 1J20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Fatty acid-binding protein adipocyte;Adipocyte lipid-binding protein;ALBP;Adipocyte-type fatty acid-binding protein;A-FABP;AFABP;Fatty acid-binding protein 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1J20, recombinant monoclonal
leírás
1J20 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 14.72 kDa
observed mol wt ~15 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FABP4(2167)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FABP4 in Mouse heart tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1000 Dilution from a representative lot detected FABP4 in lysates from Human heart tissue and SH-SY5Y cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FABP4 in SH-SY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound FABP4 with a KD of 3.8 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FABP4 in human breast tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FABP4 in Mouse heart tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1