ZRB1546
Anti-Phospho-AKT1-(Ser473) Antibody, clone 1O14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase;EC:2.7.11.1;Protein kinase B;PKB;Protein kinase B alpha;PKB alpha;Proto-oncogene c-Akt;RAC-PK-alpha;Akt alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1O14, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 55.69 kDa
observed mol wt ~66 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
feline, rat, bovine, monkey, canine, zebrafish, porcine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminus
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer473/pSer473)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with platelet derived growth factor (PDGF).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected AKT1 in lysate from NIH3T3 cells serum starved overnight and treated with PDGF (100 ng/mL; 20 min).
Tested applications
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected AKT1 in lysate from HEK293 cells serum starved overnight and treated with Insulin (500 nM; 10 min).
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from HEK293 cells treated with insulin was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound AKT1 peptide with a KD of 1.1 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-AKT1-(Ser473) in human breast cancer and human melanoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.