AB1498P
Anti-Stem Cell Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
SCF, c-kit Ligand, Mast Cell Growth Factor, MGF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
bemenet
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KITLG(4254)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neutralization: For ½ maximal inhibition (ND50) of the bioogical activity of mSCF (20 ng/mL), a concentration of 0.64 - 0.97 μg/mL is required.
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human mast cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3