ABS552
Anti-p40 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
300
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP63(8626)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Isocitrate dehydrogenase in squamous carcinoma cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected p40 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1