Merck
SML3702
Sigma-Aldrich
Testosterone cypionate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, Cyclopentanepropionic acid ester with testosterone, NSC 9157
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H40O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule III
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Testosterone cypionate is a prodrug of testosterone that has a long elimination half-life. It is an androgen and anabolic–androgenic steroid that acts as agonist of the androgen receptor (AR). Testosterone cypionate is mainly used in the treatment of low testosterone levels in men. Also, it was approved for treatment of hypogonadism.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Modulation of inflammatory and hormonal parameters in response to testosterone therapy: Effects on the ventral prostate of adult rats
Cell Biology International, 42(9), 1200-1211 (2018)
Durable Response of Enzalutamide-resistant Prostate Cancer to Supraphysiological Testosterone Is Associated with a Multifaceted Growth Suppression and Impaired DNA Damage Response Transcriptomic Program in Patient-derived Xenografts
European Urology, 77(2), 144-155 (2020)
Pharmacology of testosterone replacement therapy preparations
Translational andrology and urology, 5(6), 834-843 (2016)