Fontos dokumentumok
Z732346
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
Szinonimák:
disperser blades, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
Jellemzők
stainless steel rotor/stator
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 0001024200
Átmérő
8 mm
Általános leírás
IKA® S 25 N - 8 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG