Fontos dokumentumok
Z404586
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
Szinonimák:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
Jellemzők
stainless steel rotor/stator
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 0000593400
Átmérő
18 mm
Általános leírás
The stainless steeldisperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® has a shaft bearing of the dispersion toolsconsisting of a polytetrafluoroethylene (PTFE) slide bearing.
Alkalmazás
Stainless steel disperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® is suitable for emulsifying, dispersions, and wet crushing.
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)