Fontos dokumentumok
Z732443
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing for T-25 digital disperser, 10 mm, 1/cs
Szinonimák:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
Jellemzők
stainless steel rotor/stator
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 0000594000
Átmérő
10 mm
Általános leírás
IKA®S 25 N - 10 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)