Fontos dokumentumok
Z732664
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Szinonimák:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
Jellemzők
stainless steel rotor/stator
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA L004639
Átmérő
10 mm
Általános leírás
IKA® S 18 N - 10 G Dispersing tool for use with T-18 ULATRA-TURRAX® dispersing instrument.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG