Fontos dokumentumok
Z403628
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
RH 3 Strap clamp for dispersers, 1/cs
Szinonimák:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.76
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 0003008600
Általános leírás
For securing vessels against walls or for synchronizing rotation during stirring or dispersing
  • For stand diameter: 9-16mm
  • For vessel diameter: 40-300mm
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)