Fontos dokumentumok
Z732761
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 5 mm, 1/cs
Szinonimák:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.22
Anyagok
stainless steel
Jellemzők
stainless steel rotor/stator
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 3304000
Átmérő
5 mm
Általános leírás
IKA® S 10 N - 5 G Dispersing tool for use with T-10 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)